Wichtige Dokumente
AX1699KC
Supelco
Solvent KC
AQUASTAR®
Synonym(e):
Karl Fischer
About This Item
UNSPSC-Code:
41115601
Qualitätsniveau
Form
liquid
Übergangstemp.
flash point 55.6 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Anwendung
AQUASTAR
Contains dichloromethane for enhanced solubility of oils and fats when testing aldehydes and ketones.
AX1699KC-6 is packaged in 38/430 glass bottles
AX1699KC-5 is packaged in 38/430 poly coated glass bottles
Hinweis zur Analyse
Color: Colorless
Form: Clear liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 0.06-0.10%
Rechtliche Hinweise
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Immune system, thymus
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.1 °F
Flammpunkt (°C)
55.6 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)