AP120R
Goat Anti-Human IgA Antibody, IgG, and IgM, Rhodamine conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundärantikörper gegen Gesamtimmunglobulin
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3