AP1173
Anti-EPHA4 Mouse mAb (6H7)
liquid, clone 6H7, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Ephrin Receptor A4
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6H7, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EPHA4(2043)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Warnhinweis
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable