AGX819
SARS-CoV-2-Spike-Protein, rekombinantes Antigen
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
2019-nCoV, COVID-19
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
51201600
NACRES:
NA.26
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Form
liquid
Mol-Gew.
≤138 kDa
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
COVID-19-Spike-Protein, rekombinantes Antigen, exprimiert auf HEK293-Zellen, verwendete Positivkontrolle: Best.-Nr. AGX819.
Spezifität
SARS-CoV-2
Zielbeschreibung
Die Coronavirus-Erkrankung 2019 (COVID-19) ist eine Infektionskrankheit, die durch den Virusstamm „schweres akutes respiratorisches Syndrom Coronavirus 2“ (SARS-CoV-2), ein Virus, das eng mit dem SARS-Virus verwandt ist, ausgelöst wird. Ein SARS-CoV-2-Spike-Antigen kann zur Unterstützung des Nachweises von SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) verwendet werden.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Protein in Tris-Puffer mit Salzen und Additiven ohne Konservierungsstoffe, pH 8,0.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -10 °C bis -25 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich der unautorisierten kommerziellen Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable