ABT58
Anti-phospho PKA-RII (Ser96) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
PRKAR2A, protein kinase, cAMP-dependent, regulatory, type II, alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer96)
Angaben zum Gen
human ... PRKAR2A(5576)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Zelluläre Signaltransduktion
Cytoskelettale Signalübertragung
Kinasen & Phosphatasen
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of the antibody detected PKA-RIIalpha (Ser96) in 10 µg of Forskolin untreated and treated PC12 cell lysates.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Forskolin untreated and treated PC12 cell lysates
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable