ABT267
Anti-CELSR3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3, Cadherin family member 11, Epidermal growth factor-like protein 1, EGF-like protein 1, Flamingo homolog 1, hFmi1, Multiple epidermal growth factor-like domains protein 2,
Short name=Multiple EGF-li
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CELSR3(1951)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2000 dilution and a 1:500 dilution of this antibody detected CELSR3 in human cerebellum and glioma sections, respectively.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable