ABS2090
Anti-ICDH
serum, from rabbit
Synonym(e):
Isocitrate dehydrogenase, ICDH (NADP), IDH
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
E. coli, Legionella pneumophila
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ICDH in E. Coli cell lysate (Xu, L., et. al. (2010). PLoS Pathog. 6(3):e1000822; Lu, C., et. al. (2016). Sci Signal. 9(412):ra11).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected ICDH in 20 µL E.Coli cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1