ABS1642
Anti-SPTLC1-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Serine palmitoyltransferase 1, LCB 1, Long chain base biosynthesis protein 1, Serine-palmitoyl-CoA transferase 1, SPT 1, SPT1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPTLC1(10558)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Signalisierung
Lipidsignalisierung
Western-Blot-Analyse: Der aufgereinigte polyklonale Antikörper wurde verwendet, um SPTLC1 in humanen Zelllysaten (HEK293, HepG2, JAR, JEG3) und humanem Plazentagewebe-Homogenat nachzuweisen (Hornemann, T., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(49):37275–37281).
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:5.000 wurde SPTLC1 in 10 µg HepG2-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable