ABN327
Anti-SCRAPPER Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
F-box, Leucine rich repeat protein 20, FBXL20, FBl2, FBL20
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FBXL20(84961)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected SCRAPPER in human midbrain tissue.
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SCRAPPER in 10 µg/mL of human spleen tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human spleen tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable