ABN27
Anti-GRIP-1 Antibody, CT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
glutamate receptor interacting protein 1, glutamate receptor-interacting protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Grip1(84016)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution from a previous lot detected GRIP-1 in rat brain cells.
Qualität
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected GRIP-1 on 10 µg of rat brain cytosol tissue lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat brain cytosol tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable