ABN16
Anti-GPR56 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
G protein-coupled receptor 56, 7-transmembrane protein with no EGF-like N-terminal domains-1, Protein TM7XN1, G-protein coupled receptor 56
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GPR56(9289)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Neurotransmitter & Rezeptoren
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: 1:200 dilution of this antibody detected GPR56 in inflammatory skin biopsy tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Hinweis zur Analyse
Inflammatory skin biopsy tissue
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2