Wichtige Dokumente
ABN1356
Sigma-Aldrich
Anti-C9ORF72/C9RANT (poly-PA)
serum, from rabbit
Synonym(e):
C9ORF72/C9RANT (poly-PA), alpha-PA-antisense
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Die Erweiterung einer GGGGCC-Hexanukleotidwiederholungssequenz im nichtkodierenden Bereich des offenen Leserahmens 72 oder C9orf72 des menschlichen Chromosoms 9 (auch bekannt als ALSFTD, FTDALS; Gen-ID 203228), ist die häufigste genetische Anomalie bei familiärer und sporadischer frontotemporaler Demenz (FTD) und Motoneuron-Erkrankung (MND), bei der amyotrophe Lateralsklerose (ALS) die häufigste Form ist. Die Anzahl an Hexanukleotidwiederholungen unter der Normalbevölkerung liegt im Bereich von 2 bis 24, wogegen sie im pathologisch erweiterten Allel bei mehreren Tausend Wiederholungen (700–4.400 Wiederholungen) liegt. Bei der unkonventionellen Repeat-assoziierten, unabhängig von ATG initiierten Translation (RANT) der GGGGCC-Wiederholungen in die drei alternativen Leserahmen der Sense- und Antisense-Transkripte werden fünf Speziestypen von Dipeptid-Wiederholungsproteinen (DPR-Proteinen) generiert, die alle wiederholende Einheiten mit zwei Aminosäuren, Glycin-Alanin (GA), Glycin-Prolin (GP), Glycin-Arginin (GR), Alanin-Prolin (AP) bwz. Prolin-Arginin (PR) aufweisen. Das Sense-Transkript (5′-GGGGCC-3′-Hexanukleotid-Wiederholungen) wird mittels Repeat-assoziierter ATG-unabhängiger (RAN-) Translation translatiert, sodass poly-(Gly-Ala)-, poly-(Gly-Pro)- und poly-(Gly-Arg)-Proteine produziert werden. Das Antisense-Transkript (mit 5′-GGCCCC-3′ (G2C4)-Hexanukleotid-Wiederholungen) wird mittels Repeat-assoziierter ATG-unabhängiger (RAN-) Translation translatiert, wodurch poly-(Pro-Ala)-, poly-(Pro-Arg)- und poly-(Gly-Pro)-Proteine produziert werden. Die Antisense-Proteine sammeln sich in zytoplasmischen Aggregaten in den betroffenen Hirnregionen an, u. a. im Frontal- und motorischen Kortex, im Hippocampus und in Rückenmarksneuronen.
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper erkennt C9ORF72/C9RANT (poly-PA).
Immunogen
Epitop: unbekannt
H2N-APAPAPAPAPAPAPACKKKK-Amid.
Anwendung
Anti-C9ORF72/C9RANT (poly-PA), Best.-Nr. ABN1356, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf C9ORF72(poly-PA) gerichtet ist und in Dot Blots, in der Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde C9ORF72/C9RANT (poly-PA) in mit Flag-PA transfizierten HEK293T-Zellen nachgewiesen (Zu, T., et. al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 110(51):E4968–77).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde C9ORF72/C9RANT (poly-PA) in mit Flag-PA transfizierten HEK293T-Zellen nachgewiesen (mit freundlicher Genhemigung von Dr. Laura P.W. Ranum und Dr. Lien Nguyen von der University of Florida).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde C9ORF72/C9RANT (poly-PA) in einem rekombinanten Protein nachgewiesen (Zu, T., et. al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 110(51):E4968-77).
Analyse mittels Immunhistochemie: Mit einer repräsentativen Charge wurde C9ORF72/C9RANT (poly-PA) in Aggregaten aus den Neuronen der CA- und DG-Regionen im Hippocampus nachgewiesen (Zu, T., et. al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 110(51):E4968–77).
Dot-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde C9ORF72/C9RANT (PR-CT) in Dot-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968–77).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Lysat aus mit Flag-PA transfizierten HEK293-Zellen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde C9ORF72/C9RANT (poly-PA) in 10 µl Lysat aus mit Flag-PA transfizierten HEK293-Zellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 35 kDa gemessen. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenserum mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stina Leskelä et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1868(7), 119021-119021 (2021-03-30)
C9orf72 hexanucleotide repeat expansion (HRE) is the major genetic cause underpinning frontotemporal lobar degeneration (FLTD) and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). C9orf72 HRE-associated pathogenesis involves both loss-of-function, through reduced C9orf72 levels, and gain-of-function mechanisms, including formation of RNA foci and generation