ABE394
Anti-Cohesin subunit SA-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Cohesin subunit SA-2, SCC3 homolog 2, Stromal antigen 2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
equine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STAG2(10735)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin-Biologie (ChIP)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Cohesin Subunit SA-2 from HeLa cell lysate.
Qualität
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Cohesin Subunit SA-2 in 10 µg of HeLa cell nuclear extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa cell nuclear extract
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable