ABE1943
Anti-HOXB13 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Homeobox protein Hox-B13, HOXB13
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HOXB13(10481)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HOXB13 nuclear expression in MDA PCa 2b and LNCaP, but not PC3 or DU145, human prostate cancer cell lines (Kim, Y.R., et. al. (2010). Mol Cancer. 9:124).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected differential HOXB13 expressions among various androgen-dependent (AD) and androgen-independent (AI) human prostate cancer tissues (Kim, Y.R., et. al. (2010). Mol Cancer. 9:124; Kim, Y.R., et. al. (2014). Oncogene. 33(37):4558-4567).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected HOXB13 in 10 µg of LNCaP cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable