Wichtige Dokumente
ABE1359
Sigma-Aldrich
Anti-PHD-Fingerprotein 14 (PHF14)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
PHF14
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Klon:
polyclonal
application:
ICC
WB
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PHF14(9678)
Allgemeine Beschreibung
PHD-Fingerprotein 14 (UniProt: O94880) wird beim Menschen durch das Gen PHF14 (auch bekannt als KIAA0783) (Gen-ID: 9678) kodiert. PHF14 gehört zur Familie der PHD-Fingerproteine und ist ein Chromatin bindendes Protein. Es enthält vier mutmaßliche PHD-Finger, zwei Coiled-Coil-Regionen und vier Zinkfinger. PHF14 ist von C. elegans bis zum Menschen hoch konserviert und wird als Transkriptionsregulator der Zielgenexpression angesehen. PHF14 wurde als Regulator des Mesenchymwachstums in embryonalen Geweben identifiziert. Es wurden zwei Isoformen von PHF14 beschrieben, die durch alternatives Spleißen gebildet werden. PHF14 interagiert mit Histonen über seine PHD1- und PHD3-Domänen, was auf seine Rolle bei der epigenetischen Regulierung hinweist. Es ist an der Chromatin-vermittelten Transkriptionsregulierung und der Chromatindynamik beteiligt. Es hat sich gezeigt, dass PHF14 während der Zellteilung direkt an KIF4A gebunden ist und mit diesem einen funktionellen Komplex bildet. Es hat sich gezeigt, dass PHF14 bei Lungenkrebs überexprimiert wird, und diese Überexpression wird mit einer schlechten Prognose des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms in Verbindung gebracht. (Ref.: Zhang, W., et al. (2017). Oncotarget. 8(12); 19684-19698; Yang B., et al. (2017). Sci Rep. 7; 39888).
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist das PHD-Fingerprotein 14 in menschlichen Zellen nach. Es zielt auf ein Epitop innerhalb von 16 Aminosäuren in der N-terminalen Hälfte.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 16 Aminosäuren aus der N-terminalen Hälfte des menschlichen PHD-Fingerproteins 14 entspricht.
Anwendung
Anti-PHD-Fingerprotein 14 (PHF14) Antikörper, Best.-Nr. ABE1359, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der das PHD-Fingerprotein 14 nachweist und für die Verwendung in der Immunzytochemie und im Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies PHD-Fingerprotein 14 (PHF14) in HeLa-Zellen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies PHD-Fingerprotein 14 (PHF14) in HEK293-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
100,0 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable