Merck
ABE1057
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histon H3-Antikörper (Lys 64)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
DB
ICC
WB
Speziesreaktivität:
human, mouse
Methode(n):
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys 64)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Allgemeine Beschreibung
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosome und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin. Histon H3-Varianten (H3.1, H3.2 und H3.3) werden mit dem epigenetischen Gedächtnis des zellulären Zustandes in Verbindung gebracht. Genomweite H3-Muster hängen von der Aminosäuresequenz ab und verändern sich mit der zellulären Differenzierung an entwicklungsregulierten Loci. Es wird berichtet, dass Histon H3 durch den Co-Aktivator p300 an Lys64 (H3K64ac) acetyliert wird. Darüber hinaus ist H3K64ac an den Transkriptionsstartstellen aktiver Gene angereichert, was auf eine transkriptionelle Aktivierungsmodifikation im Gegensatz zu seinem repressiven Gegenstück H3K64me3 hindeutet (PMID 24668167). Die Zielspezifität von ABE1057 wird durch eine peptidbasierte Epitopanalyse mittels Dot-Blot bestätigt, Best.-Nr. 16-667, AbSurance Histon H3-Antikörper-Spezifitäts-Array, und Best.-Nr. 16-665, AbSurance Histon H2A, H2B, H4-Antikörper-Spezifitäts-Array. Die Sequenz, die die Ziel-Acetylierungsstelle umgibt, ist bei den menschlichen Histon-H3-Subtypen H3.1, H3.2, H3.3 und H3.3C/H3.5 (UniProt P68431, Q71DI3, P84243 bzw. Q6NXT2) konserviert.
Immunogen
Epitop: Acetyliertes Lys 64
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen Acetyl-Histon H3 (Lys 64) entspricht.
Anwendung
Anti-Acetyl-Histon-H3-Antikörper ist ein Antikörper gegen Acetyl-Histon H3 zur Verwendung in Western Blotting, Immunzytochemie und Dot Blot.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Kernrezeptoren
Immunzytochemische Analyse: 2,0 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies Acetyl-Histon H3 (Lys 64) in HeLa-, A431- und NIH/3T3-Zellen nach.
Dot-Blot-Spezifitätsanalyse: Histon-Peptide mit verschiedenen Modifikationen wurden mit Acetyl-Histon H3 (Lys 64) in einer Verdünnung von 1:250 untersucht.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in mit Natriumbutyrat behandeltem HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies Acetyl-Histon H3 (Lys 64) in 10 µg mit Natriumbutyrat behandeltem HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~17 kDa beobachtet
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sara Martire et al.
Nature genetics, 51(6), 941-946 (2019-06-04)
The histone variant H3.3 is enriched at enhancers and active genes, as well as repeat regions such as telomeres and retroelements, in mouse embryonic stem cells (mESCs)1-3. Although recent studies demonstrate a role for H3.3 and its chaperones in establishing