AB9920
Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP 70) Antibody
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Cytochrome P450 3A7
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPA1A(3303)
mouse ... Hspa1A(193740)
rat ... Hspa1A(24472)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Stoffwechsel
Enzyme & Biochemie
Western Blot: 1:5000
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1