Merck
AB9612
Sigma-Aldrich
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor-Antikörper
serum, Chemicon®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
WB
Speziesreaktivität:
rat
Methode(n):
western blot: suitable
citations:
2
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BDNF(627)
Spezifität
Vom Gehirn abgeleiteter neurotropher Faktor (BDNF). Im Western Blotting reagiert der Antikörper mit rekombinantem BDNF-Protein und weist auch das ~28 kDa proBDNF-Protein in Rattengehirnextrakten nach. Der Antikörper zeigt im Western Blotting keine Kreuzreaktivität mit NGF, NT3 oder NT4/5.
Immunogen
Synthetisches Peptid aus Maus-BDNF.
Anwendung
Dieser Anti-BDNF-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blotting für den Nachweis von BDNF validiert.
Forschung Unterkategorie
Neurochemie & Neurotrophine
Neuroinflammation & Schmerz
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western Blotting: 1:500–1:2.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Physikalische Form
Kaninchenserum. Lyophilisiert. Mit 50 μL sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Zentrifugieren, um sämtliches unlösliches Material zu entfernen.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Material kann bei -20 bis -70 °C ab Empfangsdatum bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Romain Neidl et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(15), 4351-4361 (2016-04-15)
Aging weakens memory functions. Exposing healthy rodents or pathological rodent models to environmental enrichment (EE) housing improves their cognitive functions by changing neuronal levels of excitation, cellular signaling, and plasticity, notably in the hippocampus. At the molecular level, brain derived-neurotrophic
A novel activator of CBP/p300 acetyltransferases promotes neurogenesis and extends memory duration in adult mice.
Chatterjee, S; Mizar, P; Cassel, R; Neidl, R; Selvi, BR; Mohankrishna, DV; Vedamurthy et al.
The Journal of Neuroscience null