AB4344
Anti-LYAR Antibody (Ly1 Antibody reactive clone)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Cell growth-regulating nucleolar protein, Protein expressed in male leptotene and zygotene spermatocytes 264, MLZ-264
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Lyar(17089)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoglobuline & Immunologie
Pluripotente Stammzellen & Stammzellen der frühen Entwicklungsphase
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LYAR in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable