Wichtige Dokumente
AB3738-I
Sigma-Aldrich
Anti-Beta-Lactamase
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Beta-lactamase TEM, IRT-4, Penicillinase, TEM-1, TEM-16/CAZ-7, TEM-2, TEM-24/CAZ-6, TEM-3, TEM-4, TEM-5, TEM-6, TEM-8/CAZ-2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
E. coli
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Beta-Lactamase TEM (EC 3.5.2.6; UniProt P62593; auch bekannt als IRT-4, Penicillinase, TEM-1, TEM-16/CAZ-7, TEM-2, TEM-24/CAZ-6, TEM-3, TEM-4, TEM-5, TEM-6, TEM-8/CAZ-2) wird vom bla-Gen (auch bekannt als blaT-3, blaT-4, blaT-5, blaT-6) (Gen-ID 3244915) in E. coli kodiert. TEM-1 gehört zur Klasse A der Beta-Lactamase-Familie. Von Bakterien produzierte Beta-Lactamasen sorgen für eine Resistenz gegen Beta-Lactam-Antibiotika wie Peniciline und Cephamycine durch Aufbrechen des Beta-Lactam-Rings. Es sind über 200 Beta-Lactamasen bekannt, die gemäß ihren funktionellen und strukturellen Eigenschaften in vier Hauptgruppen (A, B, C und D) und acht Untergruppen unterteilt sind. TEM-1 ist die prädominante Plasmid-vermittelte Beta-Lactamase von gramnegativen Stäbchen. Es wurden sechs unterschiedliche Nukleotidsequenzen – blaTEM-1a, blaTEM-1b, blaTEM-1c, blaTEM-1d, blaTEM-1e und blaTEM-1f – beschrieben, die die gleiche TEM-1-Beta-Lactamase kodifizieren. Literatur: Briñas, L., et al. (2002). Antimicrob. Agents Chemother. 46, 103156–103163.
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper dient zum Nachweis von E.-coli-Beta-Lactamase.
Immunogen
GST-markierte E.-coli-Beta-Lactamase in voller Länge einschließlich Signalpeptidsequenz.
Anwendung
Nachweis von Beta-Lactamase mit diesem polyklonalen Anti-Beta-Lactamase-Antikörper vom Kaninchen, Art.- Nr. AB3738-I, der zur Verwendung in Western Blots validiert ist.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Lysat aus mit Beta-Lactamase transformierten E. coli.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:100.000 wurde GST-markierte E.-coli-Beta-Lactamase in voller Länge in 0,5 µg Lysat von transfizierten E. coli nachgewiesen.
Zielbeschreibung
31,52/28,91 kDa (mit/ohne Signalpeptidsequenz AS 1–23) berechnet.
Verlinkung
Ersetzt: AB3738
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nils Peiter et al.
Life science alliance, 6(1) (2022-11-01)
Cotranslational insertion of selenocysteine (Sec) proceeds by recoding UGA to a sense codon. This recoding is governed by the Sec insertion sequence (SECIS) element, an RNA structure on the mRNA, but size, location, structure determinants, and mechanism differ for Bacteria