Wichtige Dokumente
AB15562
Sigma-Aldrich
Anti-Transienter Rezeptorpotential-Kationenkanal 7-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
TRPM7, LTRPC7, Channel-kinase 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Trpm7(58800)
rat ... Trpm7(679906)
Spezifität
Erkennt den transienten Rezeptorpotential-Kationenkanal 7 (TRPM7, LTRPC7, Kanal-Kinase 1).
Immunogen
Aufgereinigtes Peptid vom C-Terminus von humanem TRPM7 (Zugangsnummer Q96QT4).
Anwendung
Dieser Anti-TRPM7-Antikörper ist zur Verwendung in IC und WB für den Nachweis des transienten Rezeptorpotential-Kationenkanals 7 (TRPM7) validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & -transporter
Western Blot: 1:200–1:500 mit ECL an Maushirnlysat und Lysat der GH3-Zelllinie (Hypophysentumor der Ratte).
Immunzytochemie: 1:200 unter Verwendung der GH3-Zelllinie (Hypophysentumor der Ratte).
Verdünnungen sollten unter Verwendung eines Trägerproteins wie BSA (1–3 %) hergestellt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Immunaffinitätsgereinigt
Lyophilisiert aus phosphatgepufferter Kochsalzlösung (pH 7,4) mit 1 % BSA und 0,05 % Natriumazid als Konservierungsmittel. Mit 200 μl sterilem destilliertem Wasser rekonstituieren. Antikörperpräparat vor der Verwendung zentrifugieren (10.000 x g für eine Dauer von 5 Minuten).
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Material kann bei -20 °C ab Empfangsdatum bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Im Lieferumfang des Antikörpers kostenlos enthalten sind 40 μg Kontrollantigen (lyophilisiertes Pulver). Die Stammlösung des Antigens kann mit 100 μl sterilem entionisiertem Wasser aufbereitet werden. Für die Negativkontrolle 1 μg Peptid mit 1 μg Antikörper eine Stunde lang bei Raumtemperatur vorinkubieren. Optimale Konzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Astrid Kollewe et al.
eLife, 10 (2021-11-13)
The transient receptor potential melastatin-subfamily member 7 (TRPM7) is a ubiquitously expressed membrane protein consisting of ion channel and protein kinase domains. TRPM7 plays a fundamental role in the cellular uptake of divalent cations such as Zn2+, Mg2+, and Ca2+