Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB1413-I
Sigma-Aldrich
Anti-Interleukin-1β
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Interleukin-1 beta, IL-1 beta, IL-1b, IL-1beta
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
gerbil (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
gerbil ... Il1B(110551400)
hamster ... Il1B(100775079)
mouse ... Il1B(16176)
rat ... Il1B(24494)
Allgemeine Beschreibung
Interleukin-1 beta (UniProt; auch als IL-1 beta, IL-1b, IL-1 beta bekannt) wird vom Il1b-Gen (Gen ID 16176) in Mausspezies kodiert. Interleukin-1 (IL-1) ist ein Zytokin, das bei der Regulierung akuter und chronischer Entzündungen eine zentrale Rolle spielt. Zwei Formen von IL-1, IL-1-alpha und IL-1-beta werden von zwei separaten Genen transkribiert und vermitteln ähnliche, jedoch nicht vollständig überlappende biologische Wirkungen durch den membrangebundenen Typ-I-IL-1-Rezeptor (IL-1R1). Studien mit Il1a- und Il1b-Knockout-Mäusen zeigten, dass IL-1-alpha, aber nicht IL-1-beta, an der T-Zell-abhängigen durch eine Antigen-spezifische T-Zellaktivierung an der Antikörperproduktion beteiligt sind. Die Bindung von IL-1 an die extrazelluläre Domäne von IL1R1 fördert die Rekrutierung des IL-1-Rezeptor-akzessorischen Proteins und die anschließende durch die Zytoplasmadomänen von IL-1R1 und IL1-R2 vermittelte Signaltransduktion. Der Typ-2-IL-1-Rezeptor (IL1R2) kann keine Signalisierung einleiten, sondern dient lediglich als „Köder“-Rezeptor. Lösliche Rezeptoren für IL-1 (sIL-1Rs) werden durch proteolytische Spaltung der membrangebundenen Rezeptoren oder durch alternative Spleißung produziert und dienen als natürliche Inhibitoren, indem sie gegen membrangebundene IL1Rs um die IL-1-Bindung konkurrieren. Maus-IL-1 beta wird mit einer Propeptidsequenz produziert (a.a. 1-117), die posttranslational entfernt wird, um ein reifes (a.a. 118-269) Protein zu erhalten.
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist sowohl die reife Form (~17 kDa) und die Proform (~30 kDa) von murinem IL-1 beta nach. Die entsprechende Sequenz in humanem IL-1 beta unterscheidet sich von der des Immunogens nur durch eine Aminosäure. Die Immunogensequenz ist im IL-1 alpha nicht vorhanden.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, einer Region innerhalb der C-terminalen Hälfte der reifen IL-1 beta-Sequenz der Maus und Ratte entsprechend.
Anwendung
Dieser polyklonale Anti-Interleukin-1-Antikörper aus Kaninchen, Best.-Nr. AB1413-I wurde mittels Western Blotting für den Nachweis von Interleukin-1 validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml einer repräsentativen Charge wies die Proform und die reife Form von IL-1 beta in 10 µg Lysat aus Maushodengewebe bzw. LPS-stimulierten RAW264.7-Zellen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen IL-1beta in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 17/30 kDa beobachteter Wert. 17,39/30,93 kDa (reife/Proform der Maus) und 17,32/30,64 kDa (reife/Proform der Ratte) berechneter Wert. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Verlinkung
Ersetzt: AB1413
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jaehyun Bae et al.
Scientific reports, 12(1), 13595-13595 (2022-08-11)
The α-glucosidase inhibitor (α-GI) delays the intestinal absorption of glucose, which reduces postprandial hepatic glucose intake. This mechanism is considered to be effective in treating non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Here, we investigated the effect of voglibose, an α-glucosidase inhibitor
Qianyu Zhang et al.
Frontiers in nutrition, 9, 854655-854655 (2022-07-16)
Radiological therapy/examination is the primary source of artificial radiation exposure in humans. While its application has contributed to major advances in disease diagnosis and treatment, ionizing radiation exposure is associated with ovarian damage. The use of natural products, either alone
Mohammad Harun-Or-Rashid et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 313-313 (2018-11-15)
Glaucoma is a chronic degenerative disease for which inflammation is considered to play a pivotal role in the pathogenesis and progression. In this study, we examined the impact of a ketogenic diet on the inflammation evident in glaucoma as a
Muhammad M Hossain et al.
Cells, 11(12) (2022-06-25)
Endoplasmic reticulum (ER) stress and neuroinflammation are involved in the pathogenesis of many neurodegenerative disorders. Previously, we reported that exposure to pyrethroid insecticide deltamethrin causes hippocampal ER stress apoptosis, a reduction in neurogenesis, and learning deficits in adult male mice.