Wichtige Dokumente
8.53071
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(Me)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-O-methyl-L-tyrosine, N-α-t.-Boc-p-methoxy-L-phenylalanine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.33
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)9-10-5-7-11(20-4)8-6-10/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChIKey
SLWWWZWJISHVOU-LBPRGKRZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of O-methyl-tyrosine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-0165
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): +16.0 - +20.0 °
Reinheit (DC(011B)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable