Alle Fotos(1)
Key Documents
8.53042
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(2,6-di-Cl-Bzl)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-O-2,6-dichlorobenzyl-L-tyrosine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23Cl2NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
254-876-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C21H23Cl2NO5/c1-21(2,3)29-20(27)24-18(19(25)26)11-13-7-9-14(10-8-13)28-12-15-16(22)5-4-6-17(15)23/h4-10,18H,11-12H2,1-3H3,(H,24,27)(H,25,26)
InChIKey
DODHIGHXRDNRPP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Building block for introduction of tyrosine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-0014
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=2 in Ethanol): +17.5 - +22.5 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
The most popular reagent for cleavage of peptides from Boc-based resins is anhydrous HF. Of all the cleavage procedures HF appears to be the most versatile and least harmful to a wide variety of peptides synthesized on Boc-based resins.