8.52227
Fmoc-Pro-OPfp
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester
About This Item
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
120-130 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)F)F
InChI
1S/C26H18F5NO4/c27-19-20(28)22(30)24(23(31)21(19)29)36-25(33)18-10-5-11-32(18)26(34)35-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2/t18-/m0/s1
InChIKey
CQBLOHXKGUNWRV-SFHVURJKSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Chloroform): -64.0 - -57.0 °
DCU (DC (0004)): ≤ 2 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (0,5 mmol in 3 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3