8.52180
Fmoc-Ala-Thr(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Ala-Thr(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-14(22(28)27-21(23(29)30)15(2)33-25(27,3)4)26-24(31)32-13-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,14-15,20-21H,13H2,1-4H3,(H,26,31)(H,29,30)/t14-,15+,21-/m0/s1
InChIKey
GBTYMCWKCJUKDT-ZSDSOXJFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -34.0 - -28.0 °
Reinheit (DC(157A)): ≥ 97 %
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Verunreinigungen einzeln (HPLC, Fl.%): ≤ 1.00 % (a/a)
Acetat (IC): ≤ 0.1 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 2.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Learn how to overcome aggregation in Solid Phase Peptide Synthesis