8.52132
Fmoc-Asn(Trt)-OPfp
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-β-trityl-L-asparagine pentafluorophenyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amide
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)CC(=O)NC(c4ccccc4)(c3ccccc3)c2ccccc2)F)F
InChI
1S/C44H31F5N2O5/c45-36-37(46)39(48)41(40(49)38(36)47)56-42(53)34(50-43(54)55-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)24-35(52)51-44(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,50,54)(H,51,52)/t34-/m0/s1
InChIKey
YSONQVIVMGOLBG-UMSFTDKQSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Dioxan): -9.0 - -5.0 °
Reinheit (DC (0004)): < 2% DCU
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Löslichkeit (0.5 mmol in 3 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable