8.43945
Ammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonym(e):
Ammonium tetrafluoroborate
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
powder
pH-Wert
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Dichte
1.85 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[B+3]([F-])([F-])([F-])[F-].[N+H4]
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
InChIKey
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable