Wichtige Dokumente
8.41822
Sigma-Aldrich
4-Chloro-α-methylstyrene
for synthesis
Synonym(e):
4-Chlor-isopropenylbenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
216-984-1
Assay
≥96.0% (GC)
Form
liquid
Übergangstemp.
flash point 73 °C
Dichte
1.072 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H9Cl/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-6H,1H2,2H3
InChIKey
WQDGTJOEMPEHHL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.070 - 1.074
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup