Wichtige Dokumente
8.20881
Sigma-Aldrich
2-Nitroaniline
for synthesis
Synonym(e):
o-Nitranilin
About This Item
Lineare Formel:
2-(NO2)C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
201-855-4
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
521 °C
Wirksamkeit
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
68-71 °C
Übergangstemp.
flash point 167 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChIKey
DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 70 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 73 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
332.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
167.0 °C - closed cup