8.20526
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
for synthesis
Synonym(e):
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, meso-Hydrobenzoin, meso-1,2-Diphenylethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
139 °C
Löslichkeit
slightly soluble 2.5 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(C(O)c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H
InChIKey
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 133 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 137 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable