8.20515
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
for synthesis
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline, 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
84-87 °C
Dichte
1.15 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(C)(C)c1ccc(cc1)N=O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-5-3-7(9-11)4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChIKey
CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 82 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 86 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable