8.20044
2-Ethyltoluene
for synthesis
Synonym(e):
2-Ethyltoluene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
2.8 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
440 °C
Wirksamkeit
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
164-165 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-17 °C
Übergangstemp.
flash point 53 °C
Dichte
0.88 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C(C)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.880 - 0.881
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup