Merck
8.18881
Sigma-Aldrich
Silver tetrafluoroborate
for synthesis
Synonym(e):
Silver tetrafluoroborate, Tetrafluoroboric acid silver salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
AgBF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
237-956-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
InChIKey
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Ag): ≥ 98.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable