Alle Fotos(1)
Key Documents
8.18773
Sigma-Aldrich
4-Nonanol
for synthesis
Synonym(e):
Pentylpropylcarbinol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.25
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
227-679-8
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥96.5% (GC)
Form
liquid
Übergangstemp.
flash point 74 °C
Dichte
0.82 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-8-9(10)7-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
IXUOEGRSQCCEHB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 96.5 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3