Wichtige Dokumente
8.18492
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxopentanoate
for synthesis
Synonym(e):
3-Oxopentansäuremethylester, 3-Oxovaleriansäuremethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
250-184-3
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Übergangstemp.
flash point 71 °C
Dichte
1.04 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)C(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup