Merck
8.17054
SAFC
Natriumgluconat
E 576
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Natriumgluconat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NaO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
E-Nummer:
E576
EG-Index-Nummer:
208-407-7
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
>200 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
170-175 °C
Löslichkeit
590 g/L
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChIKey
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Natriumgluconat wird in der Regel als Puffer und Chelatbildner eingesetzt. Natriumgluconat E576 ist für die Verwendung in pharmazeutischen Prozessen und als Lebensmittelzusatz geeignet.
Haftungsausschluss
Der Stoff 8.17054 hat keine REACH-Registrierung, weil die Anwendung in Arzneimitteln für die Human- oder Veterinärmedizin bzw. in Nahrungs- und Futtermitteln die einzige unterstützte Anwendung gemäß Artikel 2 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable