8.15052
Methanol-D3
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Synonym(e):
Methylalkohol deuteriert
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
129 hPa ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
440 °C
Wirksamkeit
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
6-50 % (v/v)
Methode(n)
NMR: suitable
bp
65 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-98 °C
Übergangstemp.
flash point 9 °C
Dichte
0.867 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-FIBGUPNXSA-N