Wichtige Dokumente
8.14141
Sigma-Aldrich
Butyltriphenylphosphonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Triphenylbutylphosphoniumchlorid
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3P+C4H9Cl-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
236-443-3
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
320 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
223-226 °C
Übergangstemp.
flash point >270 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[P+](CCCC)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C22H24P.ClH/c1-2-3-19-23(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-18H,2-3,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
MFIUDWFSVDFDDY-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 96.5 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 223 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 226 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
518.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 270 °C