8.08428
Phenyltrimethylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Phenyltrimethylammonium chloride, Trimethylphenylammonium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
121 mg/kg LD50, oral (Rat)
309 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1-6 % (v/v)
pH-Wert
4.5 (20 °C, 333 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
246-247 °C
Löslichkeit
333 g/L
Schüttdichte
540 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
327.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
164 °C - closed cup