Wichtige Dokumente
8.07171
Sigma-Aldrich
Nonanoyl chloride
for synthesis
Synonym(e):
Nonanoyl chloride, Pelargonyl chloride, Pelargonic acid chloride
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
212-131-2
Dampfdruck
0.2 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
225 °C
Expl.-Gr.
0.8-3.7 % (v/v)
bp
108-110 °C/29 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-60.5 °C
Übergangstemp.
flash point 99 °C
Dichte
0.94 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3
InChIKey
NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Morpholinmethode): ≥ 97.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.948
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F
Flammpunkt (°C)
99 °C