8.06912
Ethyl mandelate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl mandelate, Ethyl α-hydroxyphenylacetate, Mandelic acid ethyl ester
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Brechungsindex
n25/589 1.5136
mp (Schmelzpunkt)
24-27 °C
Übergangstemp.
flash point 93 °C
Dichte
1.13 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CC)C(=O)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3
InChIKey
SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 25 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 30 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
199.4 °F
Flammpunkt (°C)
93 °C