Wichtige Dokumente
8.05971
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
p-Anissäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
202-818-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
185 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
3-4 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
bp
277 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
182-185 °C
Löslichkeit
0.3 g/L
Schüttdichte
380 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 182 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 185 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
365.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
185 °C - closed cup