Wichtige Dokumente
8.03138
Sigma-Aldrich
Isopropenyl acetate
for synthesis
Synonym(e):
Essigsäureisopropenylester, Acetonenolacetat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOC(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-562-7
Dampfdruck
23 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
439 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
1.8 % (v/v)
pH-Wert
3 (20 °C, 34 g/L in H2O)
bp
97 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C
Übergangstemp.
flash point 16 °C
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
InChIKey
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.923
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup