Merck
71135
Sigma-Aldrich
Kompetente Rosetta-gami-B-Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
UNSPSC-Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Produktbezeichnung
Kompetente Rosetta-gami-B-Zellen – Novagen, Rosetta-gami B strains combine the key features of BL21, Origami, and Rosetta to enhance both the expression of eukaryotic proteins and the formation of target protein disulfide bonds.
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Genotyp: FompT hsdSB (rB mB) gal dcm lacY1 ahpC gor522::Tn10 trxB pRARE (CamR, KanR, TetR)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Rosetta-gami-B-Stämme kombinieren die wichtigsten Eigenschaften von BL21 (und seinem Tuner-Derivat), Origami und Rosetta, um sowohl die Expression eukaryotischer Proteine als auch die Bildung von Disulfidbindungen der Zielproteine im bakteriellen Zytoplasma zu verbessern. Diese Stämme sind mit ampicillin- und spectinomycin-resistenten Vektoren kompatibel.
Rosetta-gami-B-Stämme kombinieren die wichtigsten Eigenschaften von BL21, Origami und Rosetta, um sowohl die Expression eukaryotischer Proteine als auch die Bildung von Disulfidbindungen der Zielproteine zu verbessern.
Komponenten
0,4 ml1 mlKomponente
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente Rosetta-gami-B-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•10 µl10 µlTest-Plasmid
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany