Merck
66612-M
Millipore
Harnstoff
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Synonym(e):
Carbimid, Carbonyl-Diamid, Carbamid, Carbonyldiamid
About This Item
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
Beilstein:
635724
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
NACRES:
NA.28
Assay:
≥98%
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Verunreinigungen
≤0.01% insoluble material
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
heavy metals: ≤0.001%
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Endprodukt des Harnstoffzyklus. Ein aktuelles keratolytisches Mittel.
Anwendung
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable