Merck
662210
Sigma-Aldrich
USP14-Inhibitor, IU1, Calbiochem
The USP14 Inhibitor, IU1 controls the biological activity of USP14. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
USP14-Inhibitor, IU1, Calbiochem, 1-(1-(4-Fluorphenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)ethanon, 1-(1-(4-Fluorphenyl)-2,5-dimethylpyrrol-3-yl)-2-pyrrolidin-1-ylethanon, Ubiquitin-spezifischer Protease-14-Inhibitor, DUB-Inhibitor IX
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21FN2O
Molekulargewicht:
300.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
beige
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Pyrrolylpyrrolidinyl-Ethanon, das die von der Proteasom-Assoziation abhängige USP14-Deubiquitinase (DUB)-Aktivität auf reversible Weise hemmt (IC50 = 4,7 µM gegen Ub-AMC-Hydrolyse), wobei es gegenüber 8 anderen DUBs wenig oder keine Aktivität zeigt. Es wurde gezeigt, dass es die Tau-, TDP-43-, ATXN3-, GFAP- und freien Ub-Spiegel in MEF-Kulturen in einer dosis- (25 bis 100 µM), zeit- und USP14-abhängigen Weise herunterreguliert. Das durch USP14 katalysierte Abschneiden von Polyubiquitinketten auf der Proteinoberfläche rettet Proteasom-gebundene Proteine vor dem proteolytischen Abbau und verhindert so die Verarmung des freien Ubiquitin-Pools in den Zellen. Im Vergleich zu b-AP15 (Best.-Nr. 662140) hemmt IU1 UCH37/UCH-L5 nicht (IC50 = 700 µM).
Ein zellpermeables Pyrrolylpyrrolidinyl-Ethanon, das die von der Proteasom-Assoziation abhängige USP14-Deubiquitinase (DUB)-Aktivität reversibel hemmt (IC50 = 4,7 M gegen Ub-AMC-Hydrolyse), wahrscheinlich durch Ausrichtung auf das Thiol im aktiven Zentrum von USP14, während es wenig oder keine Aktivität gegenüber 8 anderen DUBs zeigt (<10% inhibition of IsoT, UCH37/UCH-L5, BAP1, UCH-L1, UCH-L3, USP2, USP7, and USP15 at 17 M). Shown to downregulate tau, TDP-43, ATXN3, GFAP, and free Ub levels in MEF cultures in a dose- (25 to 100 M), time-, and USP14-dependent manner. Effectively protects HEK293 cells from menadione toxicity (90% vs. 40% viability after 4 h 100 M menadione treatment, respectively, with or without 50 M IU1 pretreatment) by reducing the built-up of oxidized proteins. USP14-catalyzed trimming of protein surface polyubiquitin chains rescues proteasome-bound proteins from proteolytic degradation and thereby prevents the depletion of free ubiquitin pool in cells. Comparing to b-AP15 (Cat. No. 662140), hemmt IU1 nicht UCH37/UCH-L5 (IC50 = 700 M).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Lee, B.H., et al. 2010. Nature467, 179.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3