Wichtige Dokumente
648493-M
Millipore
TRPML-Agonist, ML-SA1, CAS-Nr. 332382-54-4, Calbiochem
The TRPML Agonist, ML-SA1 controls the biological activity of TRPML. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
TRPML-Agonist, ML-SA1, CAS-Nr. 332382-54-4, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N3(C(=O)c4c(cccc4)C3=O)CC(=O)N1C(CC(c2c1cccc2)C)(C)C
InChI
1S/C22H22N2O3/c1-14-12-22(2,3)24(18-11-7-6-8-15(14)18)19(25)13-23-20(26)16-9-4-5-10-17(16)21(23)27/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
InChIKey
KDDHBJICVBONAX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine membranpermeable Dihydrochinolinyloxo-isoindolindion-Verbindung, die als potenter und selektiver Agonist des lysosomalen Mucolipin-Transient-Receptor-Potential (TRP)-Kanals 1,2,3 (TRPML) in allen Säugetierzellen wirkt. Scheint keine Auswirkungen auf sechs andere verwandte TRP-Kanäle zu haben. Es wurde gezeigt, dass es den TRPML-ähnlichen Strom im gesamten Endolysosom rasch aktiviert und die Freisetzung von lysosomalem Ca2+ induziert (~10 µM). Seine aktivierende Wirkung auf ganze Endolysosomen ist vergleichbar mit der von PI(3,5)P2 (1 µM), mit dem es eine synergistische Wirkung zeigt. ML-SA1-induzierte Ca2+-Reaktionen werden Berichten zufolge durch Glycyl-L-Phenylalanin-2-Naphthylamid, das die osmotische Lyse von Lysosomen auslöst, und Bafilomycin A1 (>Best.-Nr. 196000), einem V-ATPase-Inhibitor, aufgehoben. Reduziert auch die Anhäufung von Lactosylceramid und Cholesterin und korrigiert Trafficking-Defekte in Zellen der Niemann-Pick-Krankheit (NP).
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
TRPML1,2,3
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Shen, D., et al. 2012. Nat. Commun.3, 731.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable