Wichtige Dokumente
605204-M
Sigma-Aldrich
Thrombin, immobilisiert, menschliches Plasma
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Form
suspension
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Natives Thrombin aus menschlichem Plasma, gebunden an Agarosekügelchen.
Natives Thrombin aus menschlichem Plasma, gebunden an Agarosekügelchen. Thrombin ist ein Schlüsselenzym in der Gerinnungskaskade. Wandelt Fibrinogen in Fibrin um und aktiviert den Faktor XIII, der das Fibrinpolymer vernetzt und stabilisiert.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, ≤0,1 % Natriumazid, pH 7,4.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Sonstige Hinweise
Xiang, B., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 7412.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1