565785
β-Secretase Activity Assay Kit, Fluorogenic
Synonym(e):
BACE Activity Assay Kit, Fluorogenic
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 tests
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Aufnahme
sample type tissue extract(s)
sample type purified enzyme(s) (BACE)
sample type cell lysate
Nachweisverfahren
fluorometric
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Komponenten
Warnhinweis
Prinzip
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2